About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H6O3
CAS号:
分子量:
102.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
98%
光學活性
[α]20/D −32°, c = 1 in chloroform
光學純度
ee: 99% (GLC)
折射率
n20/D 1.42 (lit.)
密度
1.166 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
ether
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COC(=O)[C@@H]1CO1
InChI
1S/C4H6O3/c1-6-4(5)3-2-7-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m0/s1
InChI 密鑰
YKNYRRVISWJDSR-VKHMYHEASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
162.0 °F - closed cup
閃點(°C)
72.2 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter