Merck
468258
Sigma-Aldrich
聚(乙烯二醇)山嵛醚甲丙烯酰酸 溶液
average Mn ~1,500, 50 wt. % in methacrylic acid/water, contains 1000 ppm MEHQ as stabilizer, 25% water
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2C=C(CH3)CO2(CH2CH2O)n(CH2)21CH3
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
分子量
average Mn ~1,500
包含
1000 ppm MEHQ as stabilizer
25% water
濃度
50 wt. % in methacrylic acid/water
折射率
n20/D 1.431
pH值
3-4
黏度
300 cP(25 °C)(lit.)
bp
95 °C
密度
1.06 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OCCO.CC(=C)C(O)=O.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
應用
用于丙烯酸乳液的可共聚表面活性剂和缔合型增稠剂。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F
閃點(°C)
113 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)