Merck
409537
Sigma-Aldrich
聚(乙二醇)甲基丙烯酸酯
average Mn 360, methacrylate, 500-800 ppm MEHQ as inhibitor
别名:
PEGMA, 乙氧化甲基丙烯酸2-羟乙酯, 聚氧乙烯单甲基丙烯酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2C=C(CH3)CO(OCH2CH2)nOH
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
产品名称
聚(乙二醇)甲基丙烯酸酯, average Mn 360, contains 500-800 ppm MEHQ as inhibitor
形狀
liquid
分子量
average Mn 360
包含
500-800 ppm MEHQ as inhibitor
反應適用性
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
折射率
n20/D 1.464
密度
1.105 g/mL at 25 °C
Ω-end
hydroxyl
α-end
methacrylate
聚合物結構
shape: linear
functionality: heterobifunctional
SMILES 字串
O(CCO)C(=O)C(=C)C
InChI
1S/C6H10O3/c1-5(2)6(8)9-4-3-7/h7H,1,3-4H2,2H3
InChI 密鑰
WOBHKFSMXKNTIM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
聚乙二醇(PEG)是适合生物应用的材料,因为它不会触发免疫反应。它可以通过乙撑氧阴离子环和一系列末端基团(比如基丙烯酸甲酯:PEGMA)开环聚合来合成。PEG是一种亲水聚合物,当交联成网状时,可以形成水凝胶。丙烯酸酯和甲基丙烯酸酯链末端经过链聚合形成PEGMA水凝胶。
應用
PEGMA 可以作为单体合成:
  • 可降解微球,采用悬浮聚合工艺。PEGMA 的两亲性允许在水悬浮过程中通过直接油进行聚合。
  • 用于有效去除水中重金属的聚合螯合微珠。
也可通过 Michael 加成反应合成微颗粒或纳米颗粒基壳聚糖/聚乙二醇复合材料。PEGMA 接枝提高了壳聚糖在水介质中的溶解度。这些颗粒可作为眼科给药系统的载体。
外觀
官能化单甲基丙烯酸酯
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Mir Mukkaram Ali;
Macromolecules, 37, 5219-5227 (2004)
Biofouling-resistance expanded poly (tetrafluoroethylene) membrane with a hydrogel-like layer of surface-immobilized poly (ethylene glycol) methacrylate for human plasma protein repulsions.
Chang Y, et al.
Journal of Membrane Science, 323(1), 77-84 (2008)
商品
Devising biomaterial scaffolds that are capable of recapitulating critical aspects of the complex extracellular nature of living tissues in a threedimensional (3D) fashion is a challenging requirement in the field of tissue engineering and regenerative medicine.