Merck
466468
Sigma-Aldrich
N-(叔丁氧基羰基)-L-缬氨酸甲酯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH[NHCO2C(CH3)3]CO2CH3
CAS号:
分子量:
231.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
光學活性
[α]20/D −22°, c = 1 in methanol
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
折射率
n20/D 1.44 (lit.)
bp
194 °C (lit.)
密度
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
COC(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(C)C
InChI
1S/C11H21NO4/c1-7(2)8(9(13)15-6)12-10(14)16-11(3,4)5/h7-8H,1-6H3,(H,12,14)/t8-/m0/s1
InChI 密鑰
XCJLIYKAMLUDGN-QMMMGPOBSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)