Merck
466417
Sigma-Aldrich
聚乙二醇(12)十三烷基醚
n= 12, Tridecyl ether group is a mixture of C11 to C14 iso-alkyl ethers with C13 iso-alkyl predominating
别名:
聚氧乙烯(12)十三烷基醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C13H27(OCH2CH2)nOH, n~12
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
品質等級
折射率
n20/D 1.461 (lit.)
bp
>150 °C (lit.)
羥值
75‑85 mg KOH/g
溶解度
water, isopropanol and xylene: 1 wt. % at 25 °C
密度
1 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
14
應用
用于增强聚(3,4-乙基二氧噻吩)PEDOT:聚(苯乙烯磺酸盐)PSS的导电性,它是用于有机太阳能电池的下一代透明电极材料。它还主要用作表面活性剂。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)