Merck
461199
Sigma-Aldrich
2,4,7,9-四甲基-5-癸炔-4,7-二醇乙氧基化物
average Mn 670
别名:
2,4,7,9-四甲基-5-癸炔-4,7-二醇, 2,4,7,9-四甲基-5-癸炔-4,7-二醇-环氧乙烷加成物, 乙酰烯醇(Acetylenol)EL
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH2C(CH3)[(-OCH2CH2-)mOH]C≡CC(CH3)[(-OCH2CH2-)nOH]CH2CH(CH3)2
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
分子量
average Mn 670
品質等級
折射率
n20/D 1.468
pH值
6-8
表面張力
47 dyn/cm, 0.01 wt. % in H2O
bp
>121 °C (lit.)
轉變溫度
cloud point 63 °C
pour point 7 °C
溶解度
carbon tetrachloride, xylene and ethylene glycol: soluble
密度
1.04 g/mL at 25 °C
HLB
13
SMILES 字串
OCCO.CC(C)CC(C)(O)C#CC(C)(O)CC(C)C
InChI
1S/C14H26O2.C2H6O2/c1-11(2)9-13(5,15)7-8-14(6,16)10-12(3)4;3-1-2-4/h11-12,15-16H,9-10H2,1-6H3;3-4H,1-2H2
InChI 密鑰
SUHUKEQAOUOUJO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
表面活性剂。
降低表面张力;乳液聚合的润湿剂、去沫剂和乳化剂。
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)