Merck
455113
Sigma-Aldrich
1-溴-4-(三甲基硅基)苯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H4Si(CH3)3
CAS号:
分子量:
229.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.529 (lit.)
bp
229.5 °C/752 mmHg (lit.)
密度
1.173 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES 字串
C[Si](C)(C)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C9H13BrSi/c1-11(2,3)9-6-4-8(10)5-7-9/h4-7H,1-3H3
InChI 密鑰
UKTSSJJZFVGTCG-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
204.8 °F - closed cup
閃點(°C)
96.00 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Enhancement in the gas permeabilities of novel polysulfones with pendant 4-trimethylsilyl-a-hydroxylbenzyl substituents.
Dai Y, et al.
Macromolecules, 36(18), 6807-6816 (2003)