Merck
452440
Sigma-Aldrich
氢醌-d6
98 atom % D, 99% (CP)
别名:
1,4-二羟基苯-d6
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6D4(OD)2
CAS号:
分子量:
116.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
化驗
99% (CP)
形狀
solid
bp
285 °C (lit.)
mp
174-177 °C (lit.)
質量偏移
M+6
SMILES 字串
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c(O[2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H/i1D,2D,3D,4D/hD2
InChI 密鑰
QIGBRXMKCJKVMJ-UDDMDDBKSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)