Merck
451053
Sigma-Aldrich
双(二氯磷氢基)甲烷
95%
别名:
Methylenebis(dichlorophosphine), Methylenebis(phosphonous dichloride)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cl2PCH2PCl2
CAS号:
分子量:
217.79
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
反應適用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
折射率
n20/D 1.5940 (lit.)
密度
1.601 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES 字串
ClP(Cl)CP(Cl)Cl
InChI
1S/CH2Cl4P2/c2-6(3)1-7(4)5/h1H2
InChI 密鑰
OEKLCAXLANZKPX-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
205.0 °F - closed cup
閃點(°C)
96.1 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)