Merck
E23704
Sigma-Aldrich
二氯磷酸乙酯
96%
别名:
乙基磷酰二氯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5OP(O)Cl2
CAS号:
分子量:
162.94
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
96%
折射率
n20/D 1.434 (lit.)
bp
60-65 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.373 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/C2H5Cl2O2P/c1-2-6-7(3,4)5/h2H2,1H3
InChI 密鑰
YZBOZNXACBQJHI-UHFFFAOYSA-N
相关类别
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)