Merck
445894
Sigma-Aldrich
聚乙二醇二甲醚
average MN 1,000, cross-linking reagent click chemistry
别名:
α-甲基-ω-甲氧基(氧-1,2-乙二基)的聚合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3O(CH2CH2O)nCH3
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
product name
聚乙二醇二甲醚, average Mn ~1,000
形狀
solid
品質等級
分子量
average Mn ~1,000
反應適用性
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
折射率
n20/D 1.46
bp
>250 °C
轉變溫度
Tm (DSC) 42 °C (at peak)
密度
1.08 g/mL at 25 °C
聚合物結構
shape: linear
functionality: homobifunctional
SMILES 字串
CO.OCCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
312.8 °F - closed cup
閃點(°C)
156.00 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)