Merck
445886
Sigma-Aldrich
聚乙二醇二甲醚
average MN 500, cross-linking reagent click chemistry, 100 ppm BHT as stabilizer
别名:
α-甲基-ω-甲氧基(氧-1,2-乙二基)的聚合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3O(CH2CH2O)nCH3
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
产品名称
聚乙二醇二甲醚, average Mn ~500, contains 100 ppm BHT as stabilizer
形狀
liquid
品質等級
分子量
average Mn ~500
包含
100 ppm BHT as stabilizer
反應適用性
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
bp
>250 °C
密度
1.05 g/mL at 25 °C
聚合物結構
shape: linear
functionality: homobifunctional
SMILES 字串
CO.OCCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
  • 采用带电荷双螺旋聚合物制备的机械和热稳定性凝胶电解质:该研究描述了结合聚乙二醇二甲醚(PEGDME)的凝胶电解质的开发,重点介绍了其改善的机械和热稳定性,这些性质对高性能能量储存应用很关键(Yu et al., 2024)。
  • 一种在聚乙二醇二甲醚(DMPE)中合成糖1,2-原酸酯的环保方案: 该研究介绍了一种以PEGDME为反应介质生产糖原酸酯的绿色合成方法,显示了其在药物行业领域可持续化学过程中的作用(Yang et al., 2023)。
  • Li-LiFePO(4) 、Li-S和Li-O(2) 电池中的室温固态聚合物电极。:该论文详细介绍了PEGDME基聚合物电极在各种锂电池结构中的用途,强调了其在改善电池安全性和性能方面的有效性 (Marangon et al., 2023)。
  • 采用PEGDME基聚合物电极的固态锂离子电池的安全性、高效和N/P比的影响。:讨论了 PEGDME在固态锂离子电池中的应用,重点关注了其在实现电池高性能和安全性的作用,这一点对能量储存技术的进步很关键(Jeon et al., 2023)。
分析報告
由于其特定的熔化范围,产物可以是固体、液体、固化的熔体或过冷的熔体。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
312.8 °F - closed cup
閃點(°C)
156.00 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Yimu Zhao et al.
Advanced healthcare materials, 8(5), e1801187-e1801187 (2019-02-10)
Due to escalating drug developmental costs and limitations of cardiotoxicity screening, there is an urgent need to develop robust in vitro 3D tissue culture platforms that can both facilitate the culture of human cardiac tissues and provide noninvasive functional readouts