Merck
444162
Sigma-Aldrich
碘酸钡 一水合物
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Ba(IO3)2 · H2O
CAS号:
分子量:
505.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
for analytical purposes
化驗
98%
形狀
solid
SMILES 字串
O.[Ba++].[O-]I(=O)=O.[O-]I(=O)=O
InChI
1S/Ba.2HIO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;2*(H,2,3,4);1H2/q+2;;;/p-2
InChI 密鑰
JFEZLZKLXGWZEC-UHFFFAOYSA-L
象形圖
Flame over circleExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)