Merck
43162
Sigma-Aldrich
2-(二苯基膦基)乙胺
≥95.0% (GC)
别名:
(2-氨基乙基)二苯基膦, 1-氨基-2-(二苯基膦基)乙烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H16NP
CAS号:
分子量:
229.26
Beilstein:
644931
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥95.0% (GC)
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
官能基
phosphine
SMILES 字串
NCCP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H16NP/c15-11-12-16(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12,15H2
InChI 密鑰
RXEPBCWNHKZECN-UHFFFAOYSA-N
一般說明
2-(二苯基膦基)乙胺是一种双齿结构的膦配体,磷原子提供两对孤对电子供金属离子配位。可用作反应剂,合成酰胺化合物选择性氢化反应的活性催化剂。它也被用作合成其他膦配体的前体。
應用
2-(二苯基膦基)乙胺可用作镍催化体系中的双齿配体,用于炔烃经还原[2+2]环加成合成环丁烯的反应。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)