Merck
442119
Sigma-Aldrich
溴化铱(III) 水合物
别名:
Iridium tribromide hydrate, Iridium(3+) tribromide hydrate, Tribromoiridium hydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
IrBr3 · xH2O
分子量:
431.93 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
for analytical purposes
品質等級
形狀
crystalline
反應適用性
reagent type: catalyst
core: iridium
濃度
≤43.6% Ir (gravimetric)
SMILES 字串
O.Br[Ir](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Ir.H2O/h3*1H;;1H2/q;;;+3;/p-3
InChI 密鑰
KBXXFKPVKJZGJG-UHFFFAOYSA-K
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
Global Trade Item Number
货号GTIN
442119-1G4061826705810
442119-5G