等級
for synthesis
synthesis grade
品質等級
產品線
AnhydroBeads™
化驗
99.999% trace metals basis
形狀
beads
雜質
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
粒徑
−10 mesh
mp
779 °C (lit.)
SMILES 字串
I[Ca]I
InChI
1S/Ca.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI 密鑰
UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
439797-25G | |
439797-5G | 4061833425053 |