Merck
439738
Sigma-Aldrich
碘化锰(II)
anhydrous, 99.99% trace metals basis
别名:
Manganese diiodide, Manganese iodide, Manganous iodide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
MnI2
CAS号:
分子量:
308.75
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
anhydrous
品質等級
化驗
99.99% trace metals basis
形狀
powder or crystals (or flakes)
雜質
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
80 °C (dec.) (lit.)
密度
5.01 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
I[Mn]I
InChI
1S/2HI.Mn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI 密鑰
QWYFOIJABGVEFP-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)