Merck
436186
Sigma-Aldrich
六氟乙酰基丙酮酸钠
97%
别名:
Sodium 1,1,1,5,5,5-hexafluoroacetylacetonate, Sodium hexafluoroacetylacetonate, Sodium hexafluoroacetylacetone
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NaC5HF6O2
CAS号:
分子量:
230.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
97%
形狀
powder or crystals
反應適用性
core: sodium
SMILES 字串
[Na+].[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H2F6O2.Na/c6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;/h1,12H;/q;+1/p-1/b2-1-;
InChI 密鑰
AWUDPEKDPFGDOP-ODZAUARKSA-M
應用
最近用于 β-二酮铬的固相合成,新型催化钌双膦配合物的制备以及一系列新型铜化学气相沉积 (CVD) 前体的制备。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Rec. Trav. Chim., 114, 242-242 (1995)
Zh. Neorg. Khim., 41, 411-411 (1996)
Organometallics, 14, 2641-2641 (1995)