Merck
425443
Sigma-Aldrich
苯甲酰胺-15N
98 atom % 15N
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CO15NH2
CAS号:
分子量:
122.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % 15N
化驗
99% (CP)
形狀
solid
mp
125-128 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[15NH2]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,8,9)/i8+1
InChI 密鑰
KXDAEFPNCMNJSK-VJJZLTLGSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)