Merck
424765
Sigma-Aldrich
1,3,5-三(三氟甲基)苯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H3(CF3)3
CAS号:
分子量:
282.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.359 (lit.)
bp
120 °C/750 mmHg (lit.)
密度
1.514 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES 字串
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H3F9/c10-7(11,12)4-1-5(8(13,14)15)3-6(2-4)9(16,17)18/h1-3H
InChI 密鑰
ZMAUHKSOLPYPDB-UHFFFAOYSA-N
一般說明
三氟甲基苯是一种三取代苯。苯-1,3,5-三羧酸与 SF 4 反应合成 报告研究了其水蒸气吸收光谱和相应的溶液光谱。已采用半经验反应模型分析了其与甲基锂的反应。
應用
以 1,3,5-三(三氟甲基)苯为起始原料,合成了双(2,4,6-三(三氟甲基)苯基)氯化镍。
它可用作通过与 n -丁基锂和二氧化碳 反应合成 2,4,6-三(三氟甲基)苯甲酸的起始物料,以及通过与 n- 丁基锂直接金属化合成锂衍生物的起始物料。
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
109.4 °F - closed cup
閃點(°C)
43 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
The Near Ultraviolet Absorption Spectra of 1,4 Bis-(Trifluoromethyl) Benzene and 1,3,5 Tris-(Trifluoromethyl) Benzene.
Cooper CD and Noegel FW.
J. Chem. Phys., 20(12), 1903-1907 (1952)
Brooker S, et al.
Organometallics, 11(1), 192-195 (1992)
New Aspects of the Chemistry of 2,4,6-tris(trifluoromethyl) benzoic acid and related compounds.
Filler R, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 52(1), 99-105 (1991)
Synthesis and Characterization of Bis(2,4,6-tris(trifluoromethyl) phenyl) Derivatives of Arsenic and Antimony: X-ray Crystal Structures of As(RF)2Cl, Sb(RF)2Cl, and Sb(RF)2OSO2CF3.
Burford N, et al.
Organometallics, 19(2), 152-155 (2000)
Unusual reactivity of poly (trifluoromethyl) benzenes. Semiempirical reaction modelling.
Koroniak H, et al.
Journal of Molecular Structure, 351, 187-195 (1995)