Merck
251186
Sigma-Aldrich
1,3-双(三氟甲基)苯
99%
别名:
α,α,α,α′,α′,α′-六氟-间二甲苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H4(CF3)2
CAS号:
分子量:
214.11
Beilstein:
2052589
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.379 (lit.)
bp
116-116.3 °C (lit.)
密度
1.378 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES 字串
FC(F)(F)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F6/c9-7(10,11)5-2-1-3-6(4-5)8(12,13)14/h1-4H
InChI 密鑰
SJBBXFLOLUTGCW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
1,3-(三氟甲基)苯的锂化反应已得到研究。1,3-(三氟甲基)苯在2位经过区域选择性金属化和随后的羧化后可生成2,6-(三氟甲基)苯甲酸
應用
  • 氟化芳香族溶剂中9,10-二苯基蒽、红荧烯和蒽的电致化学发光研究。:本研究探讨了各种芳香族化合物在1,3-双(三氟甲基)苯等氟化溶剂中的电致化学发光(ECL)特性。研究强调了ECL在这些氟化环境中的效率和稳定性,这对于高效液相色谱(HPLC)和其他分析技术的应用至关重要(Vinyard et al., 2008)。
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
78.8 °F - closed cup
閃點(°C)
26 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
A site selective functionalisation of 1, 3-bis (trifluoromethyl) benzene.
Dmowski W and Piasecka-Maciejewska K.
Tetrahedron, 54(24), 6781-6792 (1998)
The Metalation of 1, 3-Bis (trifluoromethyl) benzene by n butyllithium.
Aeberli P and Houlihan WJ.
Journal of Organometallic Chemistry, 67(3), 321-325 (1974)