Merck
420069
Sigma-Aldrich
4,5-二甲氧基-2-硝基苄基氯甲酸酯
97%, for peptide synthesis
别名:
6-硝基藜芦基氯甲酸酯, 6-硝基藜芦氯甲酸, NVOC 氯化物, NVOC-Cl
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClCO2CH2C6H2(OCH3)2NO2
CAS号:
分子量:
275.64
Beilstein:
2389168
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
产品名称
4,5-二甲氧基-2-硝基苄基氯甲酸酯, 97%
化驗
97%
形狀
powder
mp
125 °C (dec.) (lit.)
應用
peptide synthesis
官能基
chloro
nitro
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1cc(COC(Cl)=O)c(cc1OC)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H10ClNO6/c1-16-8-3-6(5-18-10(11)13)7(12(14)15)4-9(8)17-2/h3-4H,5H2,1-2H3
InChI 密鑰
RWWPKIOWBQFXEE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
4,5-二甲氧基-2-硝基苄氯甲酸酯 (NVOC-Cl) 是一种光敏性保护试剂,常用于多肽或核苷酸合成中保护胺类和羟基。 一般应用为:
  • 制备无活性的、可通过辐照近紫外光激活的笼状蛋白结合物。
  • 碱敏 S -酰基硫代乙基 (SATE)-脯氨酸寡核苷酸的固相合成。
  • 通过在壳聚糖中引入光裂解的 NVOC 基团来控制细胞附着,从而对表面性质进行修饰。
相關產品
产品编号
说明
价格
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Photolabile protecting groups for nucleosides: Synthesis and photodeprotection rates.
Hasan A, et al.
Tetrahedron, 53(12), 4247-4264 (1997)
Photoremovable protecting groups in organic synthesis.
Pillai V R
Synthesis, 1980(01), 1-26 (1980)
A general and efficient route for chemical aminoacylation of transfer RNAs.
Robertson S A, et al.
Journal of the American Chemical Society, 113(7), 2722-2729 (1991)
Photocleavable protecting groups as nucleobase protections allowed the solid-phase synthesis of base-sensitive SATE-prooligonucleotides.
Alvarez K, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 64(17), 6319-6328 (1999)
P Roy et al.
The Journal of cell biology, 153(5), 1035-1048 (2001-05-31)
The broad aim of this work was to explore the feasibility of using light-directed perturbation techniques to study cell locomotion. Specifically, a caged form of thymosin beta4 (Tbeta4) was photoactivated in a defined local region of locomoting fish scale keratocytes