Merck
419214
Sigma-Aldrich
2,6-二溴庚二酸二甲酯
greener alternative
97%
别名:
2,6-二溴庚二酸二甲基酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH2[CH2CH(Br)CO2CH3]2
CAS号:
分子量:
346.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
環保替代產品評分
old score: 2
new score: 1
Find out more about DOZN™ Scoring
環保替代產品特色
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
折射率
n20/D 1.501 (lit.)
bp
130-140 °C/0.01 mmHg (lit.)
密度
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
ester
環保替代類別
SMILES 字串
COC(=O)C(Br)CCCC(Br)C(=O)OC
InChI
1S/C9H14Br2O4/c1-14-8(12)6(10)4-3-5-7(11)9(13)15-2/h6-7H,3-5H2,1-2H3
InChI 密鑰
AWWJYEJSCIDADZ-UHFFFAOYSA-N
相关类别
一般說明
2,6-二溴庚烷二甲酸二甲酯在各种聚合反应中作为双功能引发剂发挥作用。它的电化学环化反应可以得到三至六元的 1,2-环烷酸二甲酯。
我们竭诚为您带来满足绿色替代产品四大类别要求的替代产品。本品属于重新设计产品类别,在“防止废弃物防”、“更安全的溶剂和助剂”和“节能设计”绿色化学原则方面取得了重大进步。 点击此处查看其DOZN记分卡。
應用
2,6-二溴庚二酸二甲酯可用于以下研究:
  • 双官能团聚( n -丙烯酸丁酯)(pBA) 大引发剂的制备。
  • 用原子转移自由基聚合 (ATRP) 合成了端二溴聚苯乙烯。
  • 合成了一种用于自由基聚合反应的可逆加成-断裂链转移 (RAFT) 试剂。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthesis of Dimethyl 1, 2-Cycloalkanedicarboxylates by Electrochemical Cyclization of Dimethyl a, a'-Dibromoalkanedioates Using a Copper Anode.
Tokuda M, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 64(8), 2590-2592 (1991)
Reversible redox cleavage/coupling of polystyrene with disulfide or thiol groups prepared by atom transfer radical polymerization.
Tsarevsky NV and Matyjaszewski K.
Macromolecules, 35(24), 9009-9014 (2002)
ABA triblock copolymers containing polyhedral oligomeric silsesquioxane pendant groups: synthesis and unique properties.
Pyun J, et al.
Polymer, 44(9), 2739-2750 (2003)
Multiblock Copolymers of Styrene and Butyl Acrylate via Polytrithiocarbonate-Mediated RAFT Polymerization.
Ebeling B and Vana P.
Polymers (Basel, Switzerland), 3(2), 719-739 (2011)