Merck
415286
Sigma-Aldrich
5,9,14,18,23,27,32,36-八丁氧基-2,3-萘酞菁铜
Dye content 90 %
别名:
5,9,14,18,23,27,32,36-八丁氧基-2,3-萘酞菁 铜(II) 盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C80H88CuN8O8
分子量:
1353.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
powder
成份
Dye content, 90%
λmax
853 nm
SMILES 字串
CCCCOc1c2ccccc2c(OCCCC)c3c4nc(nc5n6[Cu]n7c(n4)c8c(OCCCC)c9ccccc9c(OCCCC)c8c7nc%10nc(nc6c%11c(OCCCC)c%12ccccc%12c(OCCCC)c5%11)c%13c(OCCCC)c%14ccccc%14c(OCCCC)c%10%13)c13
InChI
1S/C80H88N8O8.Cu/c1-9-17-41-89-65-49-33-25-26-34-50(49)66(90-42-18-10-2)58-57(65)73-81-74(58)86-76-61-62(70(94-46-22-14-6)54-38-30-29-37-53(54)69(61)93-45-21-13-5)78(83-76)88-80-64-63(71(95-47-23-15-7)55-39-31-32-40-56(55)72(64)96-48-24-16-8)79(84-80)87-77-60-59(75(82-77)85-73)67(91-43-19-11-3)51-35-27-28-36-52(51)68(60)92-44-20-12-4;/h25-40H,9-24,41-48H2,1-8H3;/q-2;+2
InChI 密鑰
JJIWQZDKAOMTKU-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1