About This Item
线性分子式:
C6H5OC6H3-1,2-(CN)2
CAS号:
分子量:
220.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
推荐产品
化驗
98%
形狀
powder, crystals or chunks
mp
98-100 °C (lit.)
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
N#Cc1ccc(Oc2ccccc2)cc1C#N
InChI
1S/C14H8N2O/c15-9-11-6-7-14(8-12(11)10-16)17-13-4-2-1-3-5-13/h1-8H
InChI 密鑰
CRZSSXUMRNESCC-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3