主要文件
8.00593
Sigma-Aldrich
邻苯二甲腈
for synthesis
别名:
邻苯二甲腈
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H4-1,2-(CN)2
CAS号:
分子量:
128.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352117
酶委員會索引編號:
202-044-8
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
<1 Pa ( 25 °C)
品質等級
化驗
≥98% (GC)
自燃溫度
>580 °C
效力
85 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
7 ( in H2O)
mp
138-141 °C
轉變溫度
flash point >130 °C
溶解度
0.56 g/L
密度
1.24 g/cm3 at 20 °C
體積密度
500 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
N#Cc1c(cccc1)C#N
InChI
1S/C8H4N2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4H
InChI 密鑰
XQZYPMVTSDWCCE-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量(GC, area%): ≥ 98 %
熔化范围
- 下限值:
≥ 138 °C
- 上限值: ≤ 141 °C
鉴定(IR):通过测试
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1