Merck
406775
Sigma-Aldrich
聚[(苯基缩水甘油醚)-co-甲醛]
average Mn ~345
别名:
苯酚-甲醛聚合物,环氧乙烷基甲基醚, 苯酚甲醛聚合物缩水甘油醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
liquid
比活性
2.2 epoxide groups per molecule
分子量
average Mn ~345
折射率
n20/D 1.589
黏度
11-17 poise(lit.)
密度
1.227 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]C([H])=O.C1OC1COc2ccccc2
InChI
1S/C9H10O2.CH2O/c1-2-4-8(5-3-1)10-6-9-7-11-9;1-2/h1-5,9H,6-7H2;1H2
InChI 密鑰
HOHFCSNKEFBITP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
聚 [(苯基缩水甘油醚)-co-甲醛] (Re 2 O 7 ) 是一种强氧化剂和高选择性 Lewis 酸催化剂。结构由强畸变的 ReO 4 八面体和近规则的 ReO 4 四面体组成,它们通过角相连,在交流平面形成聚合双层结构。
應用
Re 2 O 7 在四氢呋喃的杂酰化二聚反应中起着催化剂的作用。高温用胶粘剂、结构和电气层压板、涂料和铸件。
特點和優勢
在高温时具有良好的耐化学性。双酚 A 和酚醛环氧树脂的取代物。
外觀
低聚环氧化物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Crystal structure of rhenium (VII) oxide
Krebs B, et al.
Inorganic Chemistry, 8(3), 436-443 (1969)
T Suami et al.
Carbohydrate research, 53(2), 239-246 (1977-02-01)
The aminocyclitol antibiotic neamine has been modified chemically by removing one or two hydroxyl groups from the 2-deoxystreptamine moiety to give 5- and 6- deoxyneamines (5 and 10), as well as 5,6-dideoxyneamine (15). Their antimicrobial activities were determined against several