主要文件
8.20138
Sigma-Aldrich
1,2,4-Benzenetricarboxylic 1,2-anhydride
for synthesis
别名:
1,2,4-Benzenetricarboxylic 1,2-anhydride, Trimellitic acid anhydride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H4O5
CAS号:
分子量:
192.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
209-008-0
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
<1 Pa ( 20 °C)
品質等級
形狀
solid
效力
>2730 mg/kg LD50, oral (Rat)
23000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1-7 % (v/v)
pH值
2 (20 °C, 21 g/L in H2O)
bp
240 °C/19 hPa
mp
164-168 °C
轉變溫度
flash point 227 °C
密度
1.487 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O1C(=O)c2c(ccc(c2)C(=O)O)C1=O
InChI
1S/C9H4O5/c10-7(11)4-1-2-5-6(3-4)9(13)14-8(5)12/h1-3H,(H,10,11)
InChI 密鑰
SRPWOOOHEPICQU-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析報告
Assay (morpholine method): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 164 °C
Melting range (upper value): ≤ 168 °C
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
440.6 °F - closed cup
閃點(°C)
227 °C - closed cup