化驗
95%
形狀
powder and chunks
反應適用性
core: lithium
環保替代產品特色
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環保替代類別
SMILES 字串
[Li+].CC[O-]
InChI
1S/C2H5O.Li/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1
InChI 密鑰
AZVCGYPLLBEUNV-UHFFFAOYSA-N
應用
乙醇锂可用作前体:
- 制取正极材料的化学惰性、锂离子导电性、电绝缘涂层。这一涂层有助于避免固态电池中固体电解质和正极发生不必要的反应。
- 制取高镍正极表面的无定形Li-Zr-O涂层,改善锂离子电池的表面稳定性和循环性能。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
其他客户在看
商品
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.