Merck
333379
Sigma-Aldrich
乙醇钾
95%
别名:
Potassium ethanolate, Potassium ethylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
KOC2H5
CAS号:
分子量:
84.16
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
powder
SMILES 字串
[K+].CC[O-]
InChI
1S/C2H5O.K/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1
InChI 密鑰
RPDAUEIUDPHABB-UHFFFAOYSA-N
應用
乙醇钾可用于:
  • 作为合成生物柴油的酯交换反应的催化剂。
  • 合成可用作钠离子电池阳极的氮掺杂碳纳米片。
  • 促进未活化芳烃的芳基化反应以合成联芳基化合物。
  • 作为合成(Na0.5K0.5)NbO3 (NKN) 和K3Li2Nb5O15 (KLN) 薄膜的前体。
  • 在存在相转移催化剂的情况下进行对氯硝基苯的乙氧基化。
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Ethoxylation of p-chloronitrobenzene using phase-transfer catalysts by ultrasound irradiation-A kinetic study
Wang ML and Rajendran V
Ultrasonics Sonochemistry, 14(3), 368-374 (2007)
A novel aqueous solution method for K3Li2Nb5O15 film and powder
Cheng Z, et al.
Journal of Crystal Growth, 307(2), 353-357 (2007)
Nitrogen doped holey carbon nano-sheets as anodes in sodium ion battery
Vadahanambi S, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 6(44), 38112-38116 (2016)
Potential of Virginia-type peanut (Arachis hypogaea L.) as feedstock for biodiesel production
Junior EGS, et al.
Industrial Crops and Products, 89, 448-454 (2016)
Potassium ethoxide/phenanthroline promoted chemoselective direct C-H arylation of unactivated arenes with aryl iodides
Liu W, et al.
Tetrahedron, 71(18), 2622-2628 (2015)