Merck
324868
Sigma-Aldrich
三甲基硅醇钾
90%, technical grade
别名:
三甲基硅醇 钾盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3SiOK
CAS号:
分子量:
128.29
Beilstein:
3560282
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical grade
品質等級
化驗
90%
形狀
powder
濃度
≤100%
mp
135-138 °C (lit.)
135-138 °C
SMILES 字串
[K+].C[Si](C)(C)[O-]
[K+].C[Si](C)(C)[O-]
InChI
1S/C3H9OSi.K/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;/q-1;+1
1S/C3H9OSi.K/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;/q-1;+1
InChI 密鑰
LBKJNHPKYFYCLL-UHFFFAOYSA-N
LBKJNHPKYFYCLL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
三甲基硅醇钾可作为试剂用于:
  • 将腈类水解为一级酰胺类物质。
  • 酯转化为羧酸以及二烷基膦酸转化为单烷基膦酸。
  • 合成E-烯烃和头孢硝噻吩。
它还可用作脂肪族炔基硅烷醇和芳基碘的交叉偶联反应的偶联启动剂。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
A practical synthesis of nitrocefin
Lee M, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 70(1), 367-369 (2005)
Cross-coupling of alkynylsilanols with aryl halides promoted by potassium trimethylsilanolate
Denmark SE and Tymonko SA
The Journal of Organic Chemistry, 68(23), 9151-9154 (2003)
Tetrahedron Letters, 25, 5831-5831 (1984)
Potassium trimethylsilanolate-mediated conversion of dialkyl phosphonates to their anhydrous potassium monoalkyl phosphonates under mild, non-aqueous conditions
Dziemidowicz J, et al.
Synthesis, 2005(04), 569-574 (2005)
Potassium trimethylsilanolate mediated hydrolysis of nitriles to primary amides
Merchant KJ
Tetrahedron Letters, 41(19), 3747-3749 (2000)