Merck
398500
Sigma-Aldrich
氧化铱(IV) 水合物
99.9% trace metals basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
IrO2 · xH2O
CAS号:
分子量:
224.22 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352303
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
99.9% trace metals basis
形狀
powder
成份
Degree of hydration, 2-3
SMILES 字串
O.O=[Ir]=O
InChI
1S/Ir.H2O.2O/h;1H2;;
InChI 密鑰
YEPXCFHWKVNVAX-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)