Merck
392561
Sigma-Aldrich
甲基 N,N,N′,N′-四异丙基阿米迪特
97%
别名:
Bis(diisopropylamino)methoxyphosphine;
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[[(CH3)2CH]2N]2POCH3
CAS号:
分子量:
262.37
Beilstein:
4291461
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
折射率
n20/D 1.461 (lit.)
bp
74-75 °C/0.45 mmHg (lit.)
密度
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COP(N(C(C)C)C(C)C)N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C13H31N2OP/c1-10(2)14(11(3)4)17(16-9)15(12(5)6)13(7)8/h10-13H,1-9H3
InChI 密鑰
YFYBXOIQXOOUCI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相關產品
产品编号
说明
价格
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup
閃點(°C)
87 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)