Merck
378755
Sigma-Aldrich
三苯基二氯化膦
95%
别名:
二氯三苯基膦
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5)3PCl2
CAS号:
分子量:
333.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
solid
mp
85 °C (dec.) (lit.)
官能基
phosphine
SMILES 字串
ClP(Cl)(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15Cl2P/c19-21(20,16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI 密鑰
ASWXNYNXAOQCCD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
二氯三苯基磷烷(三苯基二氯化膦,PPh3Cl2)是卤化磷。二氯三苯磷烷的稳定性和反应性已通过固态31P核磁共振谱进行了研究。它参与羧酸酯向酰卤的转化,并且已经研究了这种裂解的机理。我们提出了二氯三苯磷烷参与叔酰胺的合成的改进方法。
應用
二氯三苯基磷烷可用于以下物质的合成:
  • 叔苯甲酰苯胺衍生物
  • N-磷二肽
  • 基于三烷基亚磷酸酯反应的二烷基磷酰氯
  • 萘环基杯[3]酰胺,通过与6-氨基-2-萘甲酸反应
  • C2v-芳香酰胺的对称环状四聚体
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
68.0 °F - closed cup
閃點(°C)
20 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
The preparation of dimethyl phosphorochloridite and its homologs from trialkyl phosphites and dichlorotriphenylphosphorane.
Majewski P.
Phosph. Sulfur Relat. Elem., 33(1-2), 37-39 (1987)
Synthesis, crystal structure and dynamic behavior of naphthalene-based calix [3] amide: Cyclic trimers of 2-alkylamino-6-naphthoic acid.
Katagiri K, et al.
Journal of Molecular Structure, 891(1), 346-350 (2008)
Synthesis of N-Phosphopeptides Coupled by Dichlorotriphenylphosphorane.
Dong S-Z, et al.
Synthetic Communications, 31(13), 2067-2075 (2001)
Simple and convenient synthesis of tertiary benzanilides using dichlorotriphenylphosphorane.
Azumaya I, et al.
Tetrahedron, 59(13), 2325-2331 (2003)
Murali K Urlam et al.
MedChemComm, 4(6), 932-941 (2013-09-28)
The