Merck
376035
Sigma-Aldrich
(乙基硫代)三甲基硅烷
technical grade, 90%
别名:
三甲基硅基乙基硫醚, 乙基三甲基硅基硫醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5SSi(CH3)3
CAS号:
分子量:
134.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical grade
化驗
90%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.45 (lit.)
bp
69-70 °C/100 mmHg (lit.)
密度
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCS[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H14SSi/c1-5-6-7(2,3)4/h5H2,1-4H3
InChI 密鑰
HXAFQWICVBBXMZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
(Ethylthio)trimethylsilane is reported to participate in the synthesis of adenophostin A and analog. It reacts with primary and secondary amines to yield aminosilane and ethanethiol.
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
62.6 °F - closed cup
閃點(°C)
17 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
An expeditious route to the synthesis of adenophostin A.
van Straten NCR, et al.
Tetrahedron, 53(18), 6509-6522 (1997)
Some reactions of silyl-and germyl-sulphur compound with the S< sup> II</sup>? N bond.
Armitage DA and Clark MJ.
Journal of Organometallic Chemistry, 24(3), 629-631 (1970)