Merck
370940
Sigma-Aldrich
Z-Aib-OH
technical grade
别名:
Z-2-甲基丙氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2O2CNHC(CH3)2CO2H
CAS号:
分子量:
237.25
Beilstein:
2218009
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical grade
形狀
solid
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
65-69 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H15NO4/c1-12(2,10(14)15)13-11(16)17-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,13,16)(H,14,15)
InChI 密鑰
QKVCSJBBYNYZNM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)