Merck
370479
Sigma-Aldrich
(2-氧丙基)膦酸二乙酯
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COCH2P(O)(OC2H5)2
CAS号:
分子量:
194.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
折射率
n20/D 1.433 (lit.)
bp
126 °C/9 mmHg (lit.)
密度
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ketone
phosphonate
SMILES 字串
CCOP(=O)(CC(C)=O)OCC
InChI
1S/C7H15O4P/c1-4-10-12(9,11-5-2)6-7(3)8/h4-6H2,1-3H3
InChI 密鑰
RSAFKRSMGOSHRK-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)