化驗
98%
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
折射率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
143-144 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.111 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
phosphonate
SMILES 字串
CCOC(=O)C(C)P(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C9H19O5P/c1-5-12-9(10)8(4)15(11,13-6-2)14-7-3/h8H,5-7H2,1-4H3
InChI 密鑰
BVSRWCMAJISCTD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
反应物参与到:
- 分子内共轭加成法合成二甲醚 B
- 化学酶法一锅合成 γ-丁内酯
- 不对称氢化合成螺茚二甲基乙酸
- 立体选择性分子内 Diels-Alder 反应
- 霍-沃二氏反应
该 Wittig-Horner 试剂可与各种醛和酮发生缩合反应形成丙烯酸酯。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
192.2 °F - closed cup
閃點(°C)
89 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Synthetic Communications, 21, 17-17 (1991)
Tetrahedron, 48, 10327-10327 (1992)