Merck
347094
Sigma-Aldrich
氯甲基二甲基苯硅烷
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5Si(CH3)2CH2Cl
CAS号:
分子量:
184.74
Beilstein:
2935991
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.520 (lit.)
bp
106-107 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.024 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES 字串
C[Si](C)(CCl)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13ClSi/c1-11(2,8-10)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3
InChI 密鑰
RJCTVFQQNCNBHG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
195.8 °F - closed cup
閃點(°C)
91 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)