Merck
345334
Sigma-Aldrich
聚(四氢呋喃)
average Mn ~2,900
别名:
α-氢-ω-羟基聚(氧-1,4-丁二基), 聚(1,4-丁二醇), 聚THF
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H(OCH2CH2CH2CH2)nOH
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
蒸汽壓力
<0.01 mmHg ( 25 °C)
<1 mmHg ( 20 °C)
品質等級
形狀
solid
分子量
average Mn ~2,900
mp
30-43 °C
密度
0.97 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
OCCCCO
InChI
1S/C8H18O2/c1-3-5-6-10-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3/t8-/m0/s1
InChI 密鑰
BJZYYSAMLOBSDY-QMMMGPOBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
聚四氢呋喃(PTHF)是一种聚醚,可以在各种引发剂体系中通过四氢呋喃的阳离子聚合反应来制备。
應用
PTHF可用于制备用于多种应用的软链段(soft segment )聚氨酯。它也可以用于纤维素纤维的表面改性,该纤维素纤维可用作聚合物增强材料。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>325.4 °F - Tag open cup
閃點(°C)
> 163 °C - Tag open cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Mass spectral analysis of low-temperature pyrolysis products from poly (tetrahydrofuran)
Lattimer RP
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 57(1), 57-76 (2001)
Surface functionalization of cellulose by grafting oligoether chains
Bras J, et al.
Materials Chemistry and Physics, 120(2-3), 438-445 (2010)
Melting behavior of poly (tetrahydrofuran)-S and their blends
Tsuchiya M and Kojima T
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 72(2), 651-655 (2003)
25. Polytetrahydrofuran
Sugar Series, 13, 186-204 (2000)
M Renier et al.
Journal of biomaterials science. Polymer edition, 5(3), 231-244 (1993-01-01)
Poly(etherurethane urea) (PEUU) elastomers when employed as biomedical devices may be susceptible to extraction upon implantation. Four PEUU elastomers containing a single PEUU formulation, but varying in terms of their additives, were subjected to an in vitro extraction procedure. The