Merck
341371
Sigma-Aldrich
琥珀酸二乙酯-2,2,3,3-d4
98 atom % D
别名:
丁二酸二乙酯-2,2,3,3-d4
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5O2CCD2CD2CO2C2H5
CAS号:
分子量:
178.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
品質等級
化驗
99% (CP)
折射率
n20/D 1.419 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
mp
-20 °C (lit.)
密度
1.050 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+4
SMILES 字串
[2H]C([2H])(C(=O)OCC)C([2H])([2H])C(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h3-6H2,1-2H3/i5D2,6D2
InChI 密鑰
DKMROQRQHGEIOW-NZLXMSDQSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
212.0 °F - closed cup
閃點(°C)
100 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)