Merck
341045
Sigma-Aldrich
2-乙基-2-甲基-1,3-二氧杂烷
99%
别名:
2-丁酮乙烯缩酮, 2-乙基-2-甲基-1,3-二氧戊环, 2-乙基-2-甲基二氧戊环, 2-甲基-2-乙基-1,3-二氧戊环, 2-甲基-2-乙基二氧戊环
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12O2
CAS号:
分子量:
116.16
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.409 (lit.)
bp
116-117 °C (lit.)
密度
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
ketal
SMILES 字串
CCC1(C)OCCO1
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-6(2)7-4-5-8-6/h3-5H2,1-2H3
InChI 密鑰
UPZFLZYXYGBAPL-UHFFFAOYSA-N
應用
2-乙基-2-甲基-1,3-二氧戊环被用作选择性缩酮化8a-甲基1,6-二氧代1,2,3,4,6,7,8,8ah-八氢萘和 7a-甲基1,5-二氧杂5,6,7,7a-四氢茚满的1-氧代官能团的试剂 。还用于(-)-士的宁的对映选择性全合成。
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
55.4 °F - closed cup
閃點(°C)
13 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Etudes en series bicycliques: Cetalisation selective de dicetones octalinique et tetrahydroindanique et stereochimie de leurs analogues satures.
Bauduin G and Pietrasanta Y.
Tetrahedron, 29(24), 4225-4231 (1973)
Takashi Ohshima et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(49), 14546-14547 (2002-12-06)
The enantioselective total synthesis of (-)-strychnine was accomplished through the use of the highly practical catalytic asymmetric Michael reaction (0.1 mol % of (R)-ALB, more than kilogram scale, without chromatography, 91% yield and >99% ee) as well as a tandem