Merck
440353
Sigma-Aldrich
2-乙烯基-1,3-二氧戊环
98%
别名:
2-乙烯基-1,3-二恶茂烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H8O2
CAS号:
分子量:
100.12
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.4300 (lit.)
bp
115-116 °C (lit.)
密度
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C=CC1OCCO1
InChI
1S/C5H8O2/c1-2-5-6-3-4-7-5/h2,5H,1,3-4H2
InChI 密鑰
KKBHSBATGOQADJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
57.2 °F - closed cup
閃點(°C)
14 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)