About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)13MgCl
CAS号:
分子量:
257.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
反應適用性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
1.0 M in THF
密度
0.923 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCC[Mg]Cl
InChI
1S/C14H29.ClH.Mg/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2;;/h1,3-14H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
SKZDCNLZNNZOFG-UHFFFAOYSA-M
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
1.4 °F
閃點(°C)
-17 °C