Merck
339628
Sigma-Aldrich
十二烷基溴化镁 溶液
1.0 M in diethyl ether
别名:
1-Dodecylmagnesium bromide, Bromododecylmagnesium, Dodecylmagnesium bromide (6CI), Laurylmagnesium bromide, n-Dodecylmagnesium bromide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)11MgBr
CAS号:
分子量:
273.54
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
反應適用性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
1.0 M in diethyl ether
密度
0.843 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCC[Mg]Br
InChI
1S/C12H25.BrH.Mg/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2;;/h1,3-12H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
JSDNASSZWGNUBO-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-29.2 °F - closed cup
閃點(°C)
-34 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)