About This Item
线性分子式:
CrF3 · 4H2O
CAS号:
分子量:
181.05
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
推荐产品
等級
for analytical purposes
品質等級
化驗
97%
形狀
powder
SMILES 字串
O.O.O.O.F[Cr](F)F
InChI
1S/Cr.3FH.4H2O/h;3*1H;4*1H2/q+3;;;;;;;/p-3
InChI 密鑰
NJSCURCAHMSDSL-UHFFFAOYSA-K
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges