Merck
332127
Sigma-Aldrich
L-丙氨酸-15N
98 atom % 15N
别名:
L-α-丙氨酸-15N, 15 N 标记L丙氨酸, (S)-2丙氨酸-15N
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH(15NH2)CO2H
CAS号:
分子量:
90.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % 15N
品質等級
化驗
98.7% (CP)
形狀
powder
光學活性
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 1 M HCl
技術
bio NMR: suitable
mp
314.5 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
C[C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i4+1
InChI 密鑰
QNAYBMKLOCPYGJ-GZPBOPPUSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
包裝
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)