Merck
309664
Sigma-Aldrich
[1R-(2-内,3-外)]-3-羟基-4,7,7-三甲基二环[2.2.1]庚烷-2-乙酸
99%
别名:
(-)-异冰片乙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H20O3
CAS号:
分子量:
212.29
分類程式碼代碼:
51113400
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
形狀
solid
光學活性
[α]20/D −18°, c = 1 in chloroform
mp
107-111 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES 字串
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)[C@H](O)[C@H]2CC(O)=O
InChI
1S/C12H20O3/c1-11(2)8-4-5-12(11,3)10(15)7(8)6-9(13)14/h7-8,10,15H,4-6H2,1-3H3,(H,13,14)/t7-,8+,10+,12-/m0/s1
InChI 密鑰
LWVQRKXAZCLJPX-PUJIEXKFSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)