Merck
305731
Sigma-Aldrich
N-(2-硝基苯基硫)糖精
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H8N2O5S2
CAS号:
分子量:
336.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
solid
mp
202 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1ccccc1SN2C(=O)c3ccccc3S2(=O)=O
InChI
1S/C13H8N2O5S2/c16-13-9-5-1-4-8-12(9)22(19,20)15(13)21-11-7-3-2-6-10(11)14(17)18/h1-8H
InChI 密鑰
XTEABMFZLAEEKX-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)