Merck
296759
Sigma-Aldrich
碘甲烷-12C,d3
99.9 atom % 12C, 98 atom % D, 99% (CP), contains copper as stabilizer
别名:
甲基碘-12C,d3
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
12CD3I
CAS号:
分子量:
144.95
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
蒸汽壓力
22.83 psi ( 55 °C)
6.66 psi ( 20 °C)
品質等級
描述
13C-depleted
同位素純度
99.9 atom % 12C
98 atom % D
化驗
99% (CP)
包含
copper as stabilizer
bp
42 °C (lit.)
mp
-66.5 °C (lit.)
密度
2.330 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+3
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
I[12C]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+0D3
InChI 密鑰
INQOMBQAUSQDDS-GIOFAXNUSA-N
相关类别
包裝
这种产品可以大量现货供应,也可以按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)